Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: bolas de molienda
Código de producto. 10798011 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Diámetro (imperial):
0,98 in
1,18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (imperial) unitSize
10798011 Acero inoxidable 1,18 in cada uno
10733083 Óxido de circonio 0,98 in cada uno
10521213 Acero inoxidable 0,98 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10798011 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 05.368.0061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos mezcladores MM 400
Varios tamaños y colores.
Especificaciones
Tipo de producto Bola de molienda
Diámetro (imperial) 1,18 in
Diámetro (métrico) 3 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda
Para utilizar con (equipo) Molino mezclador MM 400
Material Acero inoxidable