Descripción
Varios tamaños y colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bola de molienda |
| Diámetro (imperial) | 0,98 in |
| Diámetro (métrico) | 2,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 400 |
| Material | Óxido de circonio |