Learn More
Tocris Bioscience™ MM 11253
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18075622 10 mg 10 miligramos
18094742 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075622 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3822/10
RARγ-selective antagonist
Selective RARγ antagonist. Blocks the growth inhibitory ability of RARγ-selective agonists in squamous cell carcinoma (SCC)-25 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345952-44-5
Fórmula molecular C28H30O2S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MM 11253
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.67
Pureza >98%
Peso molecular 462.666