Learn More
Tocris Bioscience™ MM 102
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18793968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18793968 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18793968 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5307/10
WDR5/MLL interaction inhibitor
MM 102 is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor (IC50 = 2.4 nM). Inhibits MLL1 methyltransferase activity and MLL-1-induced HoxA9 and Meis-1 gene expression in leukemia cells expressing the MLL1-AF9 fusion gene. Also inhibits cell growth and induces apoptosis in leukemia cells harbouring MLL1 fusion proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1883545-52-5
Cantidad 10 mg
Tipo de producto MM 102
Pureza >98%
Peso molecular 783.83
Para uso exclusivo en investigación