Learn More
Grant Instruments™ MM-1000: mezclador múltiple con agitador de varilla (sin accesorios) de hasta 20 l, de 40 a 1000 rpm y de 1000 a 10 000 mPa.s
Código de producto. 17571136
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 40 a 1000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
17571136 De 40 a 1000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 17571136 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor MM1000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El MM-1000 está diseñado para agitar líquidos de hasta 20 litros. Es un mezclador silencioso y fiable que proporciona una mezcla continua estable durante un máximo de 7 días y cuenta con 3 tipos de movimiento: rotación, recíproco y vibración
Es un instrumento ideal para laboratorios de biotecnología, síntesis orgánica y análisis. Se puede utilizar para soluciones de agitación hasta el intervalo de «viscosidad media» (de 1000 a 10 000 mPa.s).
5 palas opcionales, soporte de retorta y abrazadera se venden por separado.
Aplicaciones
  • Mezcla, agitación y cizallamiento
  • Biotecnología
  • Síntesis orgánica
  • Laboratorios analíticos
  • Preparación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 40 a 1000 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla Sí
Tensión 120/240 V
Vataje 8,4 W
Diámetro (métrico) 135 mm
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 140 mm
Amperaje 700 mA
Descripción Mezclador múltiple con agitador de varilla
Modelo MM-1000
N.º de marchas Rotación, recíproco, vibración
Peso (métrico) 2,4 kg