Learn More
R&D Systems™ MLS 1547
Descripción
MLS 1547 is a G protein-biased D2 receptor partial agonist (Ki = 1.2 μM). Stimulates D2 receptor G protein-mediated signaling and acts as an antagonist of dopamine-mediated β-arrestin recruitment at D2 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol |
| CAS | 315698-36-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C19H19ClN4O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 354.83 |