Learn More
MLN2480, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MLN2480 |
| CAS | 1096708-71-2 |
| Fórmula molecular | C17H12Cl2F3N7O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-5-chloro-N-[(1R)-1-[5-[[[5-chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino]carbonyl]-2-thiazolyl]ethyl]-4-pyrimidinecarboxamide, (R)-2-(1-(6-Amino-5-chloropyrimidine-4-carboxamido)ethyl)-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12Cl2F3N7O2S/c1-6(28-15(31)12-11(19)13(23)27-5-26-12)16-25-4-9(32-16)14(30)29-10-2-7(17(20,21)22)8(18)3-24-10/h2-6H,1H3,(H,28,31)(H2,23,26,27)(H,24,29,30)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | [Br-].CN(C)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[(1R)-1-[(6-amino-5-cloropirimidina-4-carbonil)amino]etil]-N-[5-cloro-4-(trifluorometil)piridin-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 506.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505.0102 |