Learn More
MLN0905, MedChemExpress
Código de producto. 16496328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496328 10 mg 10 miligramos
16458917 5 mg 5 miligramos
16432447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15155
MedChemExpress MLN0905 is a potent PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
MLN0905 is a potent PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MLN0905
CAS 1228960-69-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25F3N6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo PLK1 Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (61.66 mM)
SMILES CC1=NC=C(CCCN(C)C)C=C1NC2=NC(C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)=C3NC(C4)=S)=C4C=N2
Peso molecular (g/mol) 486.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.56
Porcentaje de pureza 95.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease