Learn More
MLN 4924, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MLN 4924 |
| CAS | 905579-51-3 |
| Fórmula molecular | C21 H25 N5 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N5O4S/c22-31(28,29)30-11-14-9-15(10-19(14)27)26-8-7-17-20(23-12-24-21(17)26)25-18-6-5-13-3-1-2-4-16(13)18/h1-4,7-8,12,14-15,18-19,27H,5-6,9-11H2,(H2,22,28,29)(H,23,24,25)/t14-,15+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | NS(=O)(=O)OC[C@@H]1C[C@H](C[C@@H]1O)n2ccc3c(N[C@H]4CCc5ccccc45)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S,4R)-4-[4-[[(1S)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]amino]pirrrolo[2,3-d]pirimidina-7-il]2-hidroxiciclopentilo]metilsulfamato |
| Peso molecular (g/mol) | 443.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.1627 |