Learn More
Tocris Bioscience™ MLN 4760
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18777606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18777606 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18777606 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3345/2
Potent and selective angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) inhibitor
MLN 4760 is a highly potent, cell-permeable and selective inhibitor of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) (IC50 = 0.44 nM). MLN 4760 inhibits production of angiotensin (1-7) from angiotensin II and reduces ACE2 expression and activity in an animal model of lung inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1 S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]-3-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]-L-histidine
CAS 305335-31-3
Cantidad 2 mg
Objetivo ACE Inhibitors
Fórmula molecular C19H23Cl2N3O4
Pureza 0.98