Learn More
MLKL 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16189193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16189193 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16189193 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00197259T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción MLKL 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_152649.1
Peso molecular 51.92
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-MLKL full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-MLKL antibody (H00197259-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL MLKL 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol