Descripción
The MLK2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MLK2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MLK2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MLK2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | MLK2; MST |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |