Descripción
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
- Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
- Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
- Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
- El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Alta resistencia química y resistencia UV
Ligero, cómodo y fácil de usar
- Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
- Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
- Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
- Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
La mejor compatibilidad se consigue al utilizar Sartorius Optifit o SafetySpace Puntas de filtro.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1 %, 1,5 %, 2,5 % |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Puntas compatibles | Sartorius Optifit consejos; SafetySpace Puntas de filtro |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |