Learn More
Tocris Bioscience™ MLi-2
Descripción
MLi-2 is a potent and selective LRRK2 inhibitor (IC50 = 0.76-3.4 nM depending on assay), which exhibits >295-fold selectivity for over 300 kinases and a diverse panel of receptors and ion channels. MLi-2 is centrally bioavailable and active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rel-3-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-pyrimidyl]-5-[(1-methylcyclopropyl)oxy]-1H-indazole |
| CAS | 1627091-47-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C21H25N5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.46 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.