Learn More
MLH1, Mouse anti-Human, Clone: 4C9C7, Abnova™
Código de producto. 16169359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16169359 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16169359 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB15272.100uL
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MLH1
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4C9C7
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA (1:10000) Immunofluorescence (1:200-1:1000) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:1000) Western Blot (1:500-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In ascitic fluid (0.03% sodium azide).
génica mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli)
Alias de gen COCA2/FCC2/HNPCC/HNPCC2/MGC5172/hMLH1
Símbolos de los genes MLH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 381-483 of human MLH1.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4292
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.