Learn More
MedChemExpress MLCK inhibitor peptide 18
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.66% |
| CAS | 224579-74-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1324.62 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (75.49 mM∣Need ultrasonic) |