missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLANA Mouse anti-Human, Clone: 4F10D6, Proteintech

Código de producto. 16857465 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16857465 150 μL 150 microlitros
16867465 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16857465 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 603481IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MART1 is involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.

Especificaciones

Antígeno MLANA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4F10D6
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MLANA
N.º de referencia del gen Q16655
Alias de gen Antigen LB39 AA, Antigen SK29 AA, MART 1, MART1, melan A, MLANA, Protein Melan A
Símbolos de los genes MLANA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MLANA Fusion Protein Ag13387
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.