missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLANA Monoclonal Antibody (OTI5E6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012202
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17515332 30 μL 30 microlitros
17595322 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17515332 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506051S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MLANA Monoclonal antibody specifically detects MLANA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno MLANA
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MLANA
N.º de referencia del gen Q16655
Alias de gen A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MLANA produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.