Learn More
MLANA Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17555322
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17555322 30 μL 30 microlitros
17535322 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17555322 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506048S
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
MLANA Monoclonal antibody specifically detects MLANA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno MLANA
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PTPRC
N.º de referencia del gen P08575
Alias de gen A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PTPRC produced in HEk293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1