Learn More
ML402, MedChemExpress
Código de producto. 16483928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483928 10 mg 10 miligramos
16491039 1 mg 1 miligramo
16466647 5 mg 5 miligramos
16460287 50 mg 50 miligramos
16444956 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16483928
Marca: Medchem Express HY104027
MedChemExpress ML402, a thiophene-carboxamide, is a selective K2P2.1(TREK-1) and K2P10.1(TREK-2) activator. ML402 is inactive against K2P4.1(TRAAK).
ML402, a thiophene-carboxamide, is a selective K2P2.1(TREK-1) and K2P10.1(TREK-2) activator. ML402 is inactive against K2P4.1(TRAAK).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML402
CAS 298684-44-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClNO2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (338.09 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CS1)NCCOC2=CC=C(Cl)C=C2C
Peso molecular (g/mol) 295.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.78
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation