Learn More
ML390, MedChemExpress
Descripción
ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML390 |
| CAS | 2029049-79-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21F3N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 27 mg/mL (66.44 mM) |
| SMILES | O=C(NCCC(N[C@H]1C(C=CC=C2)=C2CCC1)=O)C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 406.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.4 |
| Mostrar más |