Learn More
ML385, MedChemExpress
Código de producto. 16465797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465797 5 mg 5 miligramos
16459626 50 mg 50 miligramos
16424366 100 mg 100 miligramos
16413068 10 mg 10 miligramos
16402606 25 mg 25 miligramos
16420916 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16465797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100523
MedChemExpress ML385 is a specific nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) inhibitor with an IC50 of 1.9 μM.
ML385 is a specific nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) inhibitor with an IC50 of 1.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML385
CAS 846557-71-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H25N3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(N(C(C3=C(C)C=CC=C3)=O)CC4)C4=C2)=C(C)S1)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5
Peso molecular (g/mol) 511.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death