Learn More
ML365, MedChemExpress
Descripción
ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML365 |
| CAS | 947914-18-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H20N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (277.46 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(OC)C=CC=C1)NC2=CC=CC(NC(C3=CC=CC(C)=C3)=O)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.41 |
| Mostrar más |