Learn More
ML355, MedChemExpress
Código de producto. 16487827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487827 5 mg 5 miligramos
16455108 10 mg 10 miligramos
16425836 100 mg 100 miligramos
16421347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123415mg
MedChemExpress ML355 is a potent and selective inhibitor of 12-Lipoxygenase (12-LOX) with an IC50 of 0.34 μM, shows excellent selectivity over related lipoxygenases and cyclooxygenases, and possesses favorable ADME properties.
ML355 is a potent and selective inhibitor of 12-Lipoxygenase (12-LOX) with an IC50 of 0.34 μM, shows excellent selectivity over related lipoxygenases and cyclooxygenases, and possesses favorable ADME properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML355
CAS 1532593-30-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N3O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (95.13 mM)
SMILES O=S(NC1=NC2=CC=CC=C2S1)(C3=CC=C(NCC4=CC=CC(OC)=C4O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 441.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.52
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation