Learn More
ML348, MedChemExpress
Código de producto. 16459696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459696 50 mg 50 miligramos
16455877 5 mg 5 miligramos
16444436 100 mg 100 miligramos
16413148 10 mg 10 miligramos
16402646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16459696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100736
MedChemExpress ML348 (GNF-Pf-1127) is a selective and reversible acyl-protein thioesterase 1 (APT1)/lysophospholipase 1 (LYPLA1) inhibitor with an IC50 of 210 nM, and barely inhibits LYPLA2.
ML348 (GNF-Pf-1127) is a selective and reversible acyl-protein thioesterase 1 (APT1)/lysophospholipase 1 (LYPLA1) inhibitor with an IC50 of 210 nM, and barely inhibits LYPLA2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML348
CAS 899713-86-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17ClF3N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo GNF-Pf-1127
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 415.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.79
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death