Learn More
ML347, MedChemExpress
Código de producto. 16485048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485048 10 mg 10 miligramos
16461287 50 mg 50 miligramos
16427777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12274
MedChemExpress ML347 (LDN193719) is a highly selective ALK1/ALK2 inhibitor. ML347 has IC50 values of 46 and 32 nM against ALK1 and ALK2, respectively, >300-fold selective over ALK3. ML347 block the phosphorylation of Smad1/5 by TGF-β1.
ML347 (LDN193719) is a highly selective ALK1/ALK2 inhibitor. ML347 has IC50 values of 46 and 32 nM against ALK1 and ALK2, respectively, >300-fold selective over ALK3. ML347 block the phosphorylation of Smad1/5 by TGF-β1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML347
CAS 1062368-49-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo LDN 193719
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=C5C=CC=NC5=CC=C4)C=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 352.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.39
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease