Learn More
ML345, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-[2-(4-morpholinyl)-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 1632125-79-1 |
| Fórmula molecular | C21H22FN3O5S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ML-345, ML345, 5-Fluoro-2-(2-morpholino-5-(morpholinosulfonyl)phenyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2 |
| SMILES | Fc1ccc2SN(C(=O)c2c1)c3cc(ccc3N4CCOCC4)S(=O)(=O)N5CCOCC5 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-2-(2-morfolin-4-il-5-morfolin-4-ilsulfonilfenil)-1,2-benzotiazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 479.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.0985 |