Learn More
ML335, MedChemExpress
Código de producto. 16490277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490277 50 mg 50 miligramos
16486637 5 mg 5 miligramos
16484946 100 mg 100 miligramos
16483918 10 mg 10 miligramos
16482906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104005
MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML335
CAS 825658-06-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14Cl2N2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 373.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.25
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation