Learn More
ML327, MedChemExpress
Código de producto. 16484836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484836 100 mg 100 miligramos
16466507 5 mg 5 miligramos
16460989 1 mg 1 miligramo
16432856 25 mg 25 miligramos
16423788 10 mg 10 miligramos
16420167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16484836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103038
MedChemExpress ML327 is a blocker of MYC which can also de-repress E-cadherin transcription and reverse Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT).
ML327 is a blocker of MYC which can also de-repress E-cadherin transcription and reverse Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML327
Forma física Solid
CAS 1883510-31-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 32 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=CNC1=O)NCCCNC(C2=NOC(C3=CC=CC=C3)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 366.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.37
Porcentaje de pureza 97.56%