Learn More
ML314, MedChemExpress
Código de producto. 16473137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473137 50 mg 50 miligramos
16467098 10 mg 10 miligramos
16419647 5 mg 5 miligramos
16413536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16639
MedChemExpress ML314 is a potent molecule agonist of NTR1 (EC50 = 1.9 μM); showed good selectivity against NTR2 and GPR35, but did not stimulate Ca2+ mobilization.
ML314 is a potent molecule agonist of NTR1 (EC50 = 1.9 μM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML314
CAS 1448895-09-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC(C5CC5)=N3)CC2
Peso molecular (g/mol) 420.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation