Learn More
ML311, MedChemExpress
Código de producto. 16476287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476287 5 mg 5 miligramos
16449976 50 mg 50 miligramos
16444676 100 mg 100 miligramos
16433568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101778
MedChemExpress ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML311
CAS 315698-17-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24F3N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (162.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 415.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.45
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death