Learn More
ML281, MedChemExpress
Código de producto. 16451086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451086 200 mg 200 miligramos
16438407 5 mg 5 miligramos
16421877 50 mg 50 miligramos
16416206 100 mg 100 miligramos
16405718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16451086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13495
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML281
CAS 1404437-62-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3O2S
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1C3=CC(C(C)C)=CC=C3NC(C4=CC=CS4)=O
Peso molecular (g/mol) 389.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.47
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death