Learn More
ML277, MedChemExpress
Código de producto. 16475108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475108 10 mg 10 miligramos
16441347 50 mg 50 miligramos
16407837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12343
MedChemExpress ML277(CID53347902) is a novel, potent and selective K(v)7.1 (KCNQ1) potassium channel activator with EC50 of 270 nM.
ML277(CID53347902) is a novel, potent and selective K(v)7.1 (KCNQ1) potassium channel activator with EC50 of 270 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML277
CAS 1401242-74-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N3O4S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CID-53347902
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (118.75 mM)
SMILES O=C([C@@H]1N(S(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O)CCCC1)NC3=NC(C4=CC=C(OC)C=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 471.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.59
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation