Learn More
ML264, MedChemExpress
Description
ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ML264 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1550008-55-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H21ClN2O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM) |
| SMILES | O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| Show More |