Learn More
ML241 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487908 10 mg 10 miligramos
16443857 50 mg 50 miligramos
16430378 5 mg 5 miligramos
16423696 25 mg 25 miligramos
16417726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19797A
MedChemExpress ML241 hydrochloride is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
ML241 hydrochloride is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML241 hydrochloride
CAS 2070015-13-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (83.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES Cl[H].C1(N2C3=CC=CC=C3OCC2)=NC(NCC4=CC=CC=C4)=C5CCCCC5=N1
Peso molecular (g/mol) 408.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.92
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease