Learn More
ML240, MedChemExpress
Código de producto. 16467908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467908 10 mg 10 miligramos
16433857 50 mg 50 miligramos
16410378 5 mg 5 miligramos
16407726 100 mg 100 miligramos
16403696 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19795
MedChemExpress ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML240
CAS 1346527-98-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=CC2=C(NCC3=CC=CC=C3)N=C(N4C(N)=NC5=CC=CC=C45)N=C12
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease