Learn More
ML239, MedChemExpress
Código de producto. 16497988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497988 10 mg 10 miligramos
16463917 50 mg 50 miligramos
16430458 5 mg 5 miligramos
16407776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19971
MedChemExpress ML239 is a potent and selective inhibitor of breast cancer stem cells, with an IC50 of 1.16 μM.
ML239 is a potent and selective inhibitor of breast cancer stem cells, with an IC50 of 1.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML239
CAS 1378872-36-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl3N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (288.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=CN1)COC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 346.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.6
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death