Learn More
ML228, MedChemExpress
Código de producto. 16475318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475318 10 mg 10 miligramos
16465966 100 mg 100 miligramos
16428037 5 mg 5 miligramos
16421527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12754
MedChemExpress ML228 (CID-46742353) is a potent the Hypoxia Inducible Factor (HIF) pathway activator with EC50 of 1 μM. ML228 potently activates HIF in vitro as well as its downstream target VEGF.
ML228 (CID-46742353) is a potent the Hypoxia Inducible Factor (HIF) pathway activator with EC50 of 1 μM. ML228 potently activates HIF in vitro as well as its downstream target VEGF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML228
Forma física Solid
CAS 1357171-62-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H21N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CID-46742353
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.24 mM)
SMILES C1(C2=NC=CC=C2)=NC(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=C(C5=CC=CC=C5)N=N1
Peso molecular (g/mol) 415.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.49
Porcentaje de pureza 98.0%