Learn More
ML224, MedChemExpress
Código de producto. 16497847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497847 5 mg 5 miligramos
16495128 10 mg 10 miligramos
16485846 100 mg 100 miligramos
16441367 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16497847
Marca: Medchem Express HY12381
MedChemExpress ML224(NCGC00242364; ANTAG3) is a selective TSHR inverse agonist; inhibits TSH-stimulated cAMP production with an IC50 = 2.3 μM.
ML224(NCGC00242364
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML224
CAS 1338824-21-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31N3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo NCGC00242364 ANTAG3
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC(C)=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CO4)NC5=C(C=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C(C)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 525.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.59
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid