Learn More
ML221, MedChemExpress
Código de producto. 16496537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496537 5 mg 5 miligramos
16472866 25 mg 25 miligramos
16434866 100 mg 100 miligramos
16433818 10 mg 10 miligramos
16410197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103254
MedChemExpress ML221 is a potent apelin (APJ) functional antagonist, inhibiting apelin-13-mediated activation of APJ, with IC50s of 0.70 μM in the cAMP assay, and 1.75 μM in the β-arrestin assay, and EC80 of 10 nM in both assays.
ML221 is a potent apelin (APJ) functional antagonist, inhibiting apelin-13-mediated activation of APJ, with IC50s of 0.70 μM in the cAMP assay, and 1.75 μM in the β-arrestin assay, and EC80 of 10 nM in both assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML221
Forma física Solid
CAS 877636-42-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11N3O6S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (80.45 mM)
SMILES O=C1C=C(CSC2=NC=CC=N2)OC=C1OC(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 385.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Porcentaje de pureza 98.0%