Learn More
ML218, MedChemExpress
Descripción
ML218 is a potent, selective and orally active T-type Ca2+ channels (Cav3.1, Cav3.2, Cav3.3) inhibitor with IC50s of 310 nM and 270 nM for Cav3.2 and Cav3.3, respectively. ML218 inhibits the burst activity in subthalamic nucleus (STN) neurons. ML218 has no significant inhibition of L- or N-type calcium channels, KATP or hERG potassium channels. ML218 can penetrate the blood-brain barrier.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML218 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1346233-68-8 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H26Cl2N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (338.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC[C@@H]1[C@@]2([H])CN(CCC(C)(C)C)C[C@@]12[H])C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3 |
| Mostrar más |