Learn More
ML204, MedChemExpress
Descripción
ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML204 |
| CAS | 5465-86-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 50 mg/mL (220.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 37 mg/mL (163.49 mM) |
| SMILES | CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 226.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.32 |
| Mostrar más |