Learn More
ML204 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
ML204 hydrochloride is a novel, potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML204 hydrochloride |
| CAS | 2070015-10-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H19ClN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 30 mg/mL (114.16 mM) |
| SMILES | CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13.Cl[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 262.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.78 |
| Mostrar más |