Learn More
ML171, MedChemExpress
Código de producto. 16481646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481646 500 mg 500 miligramos
16465986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Specifications
Nombre del producto químico o material ML171
CAS 6631-94-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11NOS
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Información de solubilidad DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
SMILES CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 241.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation