Learn More
ML167, MedChemExpress
Código de producto. 16499467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499467 5 mg 5 miligramos
16446928 10 mg 10 miligramos
16432987 50 mg 50 miligramos
16403516 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15951
MedChemExpress ML167 is a highly selective Cdc2-like kinase 4 (Clk4) inhibitor with IC50 of 136 nM, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1, Clk2, Clk3 and Dyrk1A/1B.
ML167 is a highly selective Cdc2-like kinase 4 (Clk4) inhibitor with IC50 of 136 nM, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1, Clk2, Clk3 and Dyrk1A/1B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML167
CAS 1285702-20-6
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CID44968231 NCGC00188654
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (49.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(C2=CC3=C(NCC4=CC=C(C)O4)N=CN=C3C=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 335.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.36
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease