Learn More
ML141, MedChemExpress
Descripción
ML141 (CID-2950007) is a potent, allosteric, selective and reversible non-competitive inhibitor of Cdc42 GTPase. ML141 inhibits Cdc42 wild type and Cdc42 Q61L mutant with EC50s of 2.1 and 2.6 μM, respectively. ML141 shows low micromolar potency and selectivity against other members of the Rho family of GTPases (Rac1, Rab2, Rab7). ML141 do not show cytotoxicity in multiple cell lines.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML141 |
| CAS | 71203-35-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H21N3O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CID-2950007 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 55 mg/mL (134.97 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)C=C1)(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 407.49 |
| Mostrar más |