Learn More
ML SA1, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 332382-54-4 |
| Fórmula molecular | C22H22N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ML SA1, 2-[2-(3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(C)(C)N(C(=O)CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-oxo-2-(2,2,4-trimetil-3,4-dihidroquinolin-1-il)etil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 362.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.163 |