Learn More
ML SA1, CTR
Código de producto. 30479050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30479050 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30479050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42547050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 332382-54-4
Fórmula molecular C22H22N2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ML SA1, 2-[2-(3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
SMILES CC1CC(C)(C)N(C(=O)CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc14
Nombre IUPAC 2-[2-oxo-2-(2,2,4-trimetil-3,4-dihidroquinolin-1-il)etil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 362.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.163