Learn More
ML-7 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496498 10 mg 10 miligramos
16482597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1541710mg
MedChemExpress ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-7 hydrochloride
CAS 110448-33-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClIN2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (94.98 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCNCCC1)(C2=C3C=CC=C(I)C3=CC=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 452.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.74
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease