Learn More
Tocris Bioscience™ ML 365
Descripción
ML 365 is a potent and selective TASK-1 (K2P3.1/KCNK3) channel blocker (IC50 values are 4 and 390 nM at TASK-1 and TASK-3, respectively). Displays little or no inhibition at Kir2.1, voltage-gated potassium channels, KCNQ2 and KV11.1 (hERG).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | ML 365 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 360.41 |
| Inhibidores | ML 365 |
Para uso exclusivo en investigación